Print…
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR914202-1G OR914202-5G
APOSOR914202-1GEA 0 EUR
APOSOR914202-1G APOSOR914202-5G
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde 98%
2-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08669550
Número CAS: 90221-55-9