Print…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR914164-10G OR914164-1G OR914164-5G
APOSOR914164-10GEA 676 EUR
APOSOR914164-10G APOSOR914164-1G APOSOR914164-5G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride 97%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₄ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1743-01-7