Print…
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR914027-1G OR914027-5G
APOSOR914027-1GEA 53.8 EUR
APOSOR914027-1G APOSOR914027-5G
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid 98%
(Tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetic acid
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114347
Número CAS: 130312-01-5