Print…
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR913926-1G OR913926-250MG OR913926-5G
APOSOR913926-1GEA 178 EUR
APOSOR913926-1G APOSOR913926-250MG APOSOR913926-5G
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(3-nitrophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04113693
Número CAS: 734529-57-8