Print…
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
OR9139-1G OR9139-250MG
APOSOR9139-1GEA 151 EUR
APOSOR9139-1G APOSOR9139-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline 90%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)aniline
Fórmula: C₈H₈N₄
Peso Molecular: 160.1759 g/mol
Ponto de Fusão: 102…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08271899
Número CAS: 176032-78-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III