Print…
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913786-10G OR913786-1G OR913786-5G
APOSOR913786-10GEA 0 EUR
APOSOR913786-10G APOSOR913786-1G APOSOR913786-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08460918
Número CAS: 14590-53-5