Print…
(S)-(-)-Bromosuccinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913781-1G OR913781-5G
APOSOR913781-1GEA 0 EUR
APOSOR913781-1G APOSOR913781-5G
(S)-(-)-Bromosuccinic acid 95%
(S)-(-)-Bromosuccinic acid
Fórmula: HOOCBrCHCH₂COOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153931
Número CAS: 20859-23-8