(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913779-1G
OR913779-5G
APOSOR913779-1GEA
0
EUR
APOSOR913779-1G
APOSOR913779-5G
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol 96%
(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanol
Fórmula:
C₁₂H₁₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00077831 Número CAS: 15914-84-8 |