Print…
(R)-(+)-Methylsuccinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913598-1G OR913598-5G
APOSOR913598-1GEA 55.1 EUR
APOSOR913598-1G APOSOR913598-5G
(R)-(+)-Methylsuccinic acid 95%
(R)-(+)-Methylsuccinic acid
Fórmula: C₅H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00209602
Número CAS: 3641-51-8