Print…
(R)-1-(pyridin-4-yl)ethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913596-1G OR913596-250MG
APOSOR913596-1GEA 0 EUR
APOSOR913596-1G APOSOR913596-250MG
(R)-1-(pyridin-4-yl)ethanol 97%
(R)-1-(pyridin-4-yl)ethanol
Fórmula: C₇H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077865
Número CAS: 27854-88-2