2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913301-1G
OR913301-250MG
APOSOR913301-1GEA
171
EUR
APOSOR913301-1G
APOSOR913301-250MG
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Fórmula:
C₁₁H₁₀N₂O Peso Molecular: 186.2100 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08166396 Número CAS: 157763-81-0 |