Print…
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913259-1G OR913259-250MG
APOSOR913259-1GEA 102 EUR
APOSOR913259-1G APOSOR913259-250MG
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07776617
Número CAS: 23872-36-8