Print…
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913258-10G OR913258-5G
APOSOR913258-10GEA 142 EUR
APOSOR913258-10G APOSOR913258-5G
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07776607
Número CAS: 766557-02-2