Print…
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR913189-1G OR913189-5G
APOSOR913189-1GEA 255 EUR
APOSOR913189-1G APOSOR913189-5G
(R)-(+)-N-Methoxymethyl-N-(trimethylsilyl)methyl-1-phenylethylamine 97%
Fórmula: C₁₄H₂₅NOSi
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798959
Número CAS: 133407-38-2