Print…
3-Cyanophenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913147-10G OR913147-1G OR913147-5G
APOSOR913147-10GEA 287 EUR
APOSOR913147-10G APOSOR913147-1G APOSOR913147-5G
3-Cyanophenylacetic acid 98%
3-Cyanophenylacetic acid
Fórmula: C₉H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411079
Número CAS: 1878-71-3