Print…
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913133-10G OR913133-1G OR913133-5G
APOSOR913133-10GEA 284 EUR
APOSOR913133-10G APOSOR913133-1G APOSOR913133-5G
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
5-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C10H9NO2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203285
Número CAS: 10242-02-1