Print…
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913118-1G OR913118-5G
APOSOR913118-1GEA 95.7 EUR
APOSOR913118-1G APOSOR913118-5G
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864810
Número CAS: 852180-74-6