Print…
5-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913113-1G OR913113-250MG
APOSOR913113-1GEA 0 EUR
APOSOR913113-1G APOSOR913113-250MG
5-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
5-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine
Fórmula: C₁₁H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 31408-17-0