Print…
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR913076-1G OR913076-250MG
APOSOR913076-1GEA 248 EUR
APOSOR913076-1G APOSOR913076-250MG
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
7-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663990
Número CAS: 129295-32-5