Print…
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(2,3-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine
OR913034-1G OR913034-5G
APOSOR913034-1GEA 37.7 EUR
APOSOR913034-1G APOSOR913034-5G
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine 95%
(2,3-Dichlorobenzyl)methylamine
Fórmula: C₈H₉Cl₂N
Peso Molecular: 190.698 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04632069
Número CAS: 731827-07-9