Print…
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-(-)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
OR913029-1G OR913029-5G
APOSOR913029-1GEA 115 EUR
APOSOR913029-1G APOSOR913029-5G
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine 95%
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117879
Número CAS: 60419-23-0