Print…
2-Chloro-3-hydroxy-4-picoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-4-methylpyridin-3-ol
OR912990-1G OR912990-250MG
APOSOR912990-1GEA 89.9 EUR
APOSOR912990-1G APOSOR912990-250MG
2-Chloro-3-hydroxy-4-picoline 95%
2-Chloro-3-hydroxy-4-picoline
Fórmula: C₆H₆ClNO
Peso Molecular: 143.5700 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112564
Número CAS: 884494-70-6