Print…
[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912943-1G OR912943-5G
APOSOR912943-1GEA 0 EUR
APOSOR912943-1G APOSOR912943-5G
[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic acid 97%
[2-(Aminomethyl)phenyl]acetic acid
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038440
Número CAS: 40851-65-8