Print…
4-Cyano-4'-methylbiphenyl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912900-25G OR912900-5G
APOSOR912900-25GEA 299 EUR
APOSOR912900-25G APOSOR912900-5G
4-Cyano-4'-methylbiphenyl 98%
4-Cyano-4'-methylbiphenyl
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03703444
Número CAS: 50670-50-3