Print…
2-Amino-3-cloorobenzonitrilo 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912867-25G OR912867-5G
APOSOR912867-25GEA 192 EUR
APOSOR912867-25G APOSOR912867-5G
2-Amino-3-cloorobenzonitrilo 98%
2-Amino-3-cloorobenzonitrilo
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425881
Número CAS: 53312-77-9