Print…
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912859-1G OR912859-250MG
APOSOR912859-1GEA 270 EUR
APOSOR912859-1G APOSOR912859-250MG
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 88751-05-7