4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912853-1G
OR912853-5G
APOSOR912853-1GEA
0
EUR
APOSOR912853-1G
APOSOR912853-5G
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Hydroxy-2,5-dimethylbenzaldehyde
Fórmula:
C₉H₁₀O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03411744 Número CAS: 85231-15-8 |