Print…
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912826-1G OR912826-5G
APOSOR912826-1GEA 0 EUR
APOSOR912826-1G APOSOR912826-5G
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde 95%
(R)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093997
Número CAS: 78008-36-3