Print…
Methyl-3-chloropyrazine-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912822-1G OR912822-5G
APOSOR912822-1GEA 0 EUR
APOSOR912822-1G APOSOR912822-5G
Methyl-3-chloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-chloropyrazine-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093326
Número CAS: 27825-21-4