Print…
3-Bromo-7-nitroindole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR912799-1G OR912799-25G OR912799-5G
APOSOR912799-1GEA 75.9 EUR
APOSOR912799-1G APOSOR912799-25G APOSOR912799-5G
3-Bromo-7-nitroindole 96%
3-Bromo-7-nitroindole
Fórmula: C₈H₅BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02684155
Número CAS: 397864-11-8