Print…
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR912768-1G OR912768-250MG
APOSOR912768-1GEA 109 EUR
APOSOR912768-1G APOSOR912768-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02326712
Número CAS: 1077-95-8