Print…
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912718-100G OR912718-25G
APOSOR912718-100GEA 0 EUR
APOSOR912718-100G APOSOR912718-25G
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate 97%
Ethyl-(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate
Fórmula: C₆H₁₁ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00211241
Número CAS: 86728-85-0