Print…
Benzoyl isocyanate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912716-100G OR912716-25G OR912716-5G OR912716-1G
APOSOR912716-100GEA 0 EUR
APOSOR912716-100G APOSOR912716-25G APOSOR912716-5G APOSOR912716-1G
Benzoyl isocyanate 95%
Benzoyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₅NO₂
Densidade: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002032
Número CAS: 4461-33-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III