Print…
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl-2-mercaptobenzimidazole
OR912702-1G OR912702-5G
APOSOR912702-1GEA 65.4 EUR
APOSOR912702-1G APOSOR912702-5G
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-1H-benzimidazole-2-thiol
Fórmula: C₈H₈N₂S
Peso Molecular: 164.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01788333
Número CAS: 2360-22-7