Print…
(S)-2-Hydroxybutanoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912658-10G OR912658-1G OR912658-5G
APOSOR912658-10GEA 369 EUR
APOSOR912658-10G APOSOR912658-1G APOSOR912658-5G
(S)-2-Hydroxybutanoic acid 96%
(S)-2-Hydroxybutanoic acid
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de Fusão: 50…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318568
Número CAS: 3347-90-8