(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912588-1G
OR912588-25G
OR912588-5G
APOSOR912588-1GEA
0
EUR
APOSOR912588-1G
APOSOR912588-25G
APOSOR912588-5G
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine 97%
(3,4-Dimethoxybenzyl)methylamine
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00837593 Número CAS: 63-64-9 |