Print…
4-Amino-3-chlorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR912578-100G OR912578-25G OR912578-5G
APOSOR912578-100GEA 141 EUR
APOSOR912578-100G APOSOR912578-25G APOSOR912578-5G
4-Amino-3-chlorophenol
4-Amino-3-chlorophenol
Fórmula: C₆H₆ClNO
Ponto de Fusão: 159…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00801116
Número CAS: 17609-80-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III