Print…
Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3-Hydroxyphenyl)glycine
OR912561-1G OR912561-500MG OR912561-5G
APOSOR912561-1GEA 348 EUR
APOSOR912561-1G APOSOR912561-500MG APOSOR912561-5G
Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride 97%
Amino(3-hydroxyphenyl)acetic acid hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19103264
Número CAS: 31932-87-3