Print…
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912532-1G OR912532-5G
APOSOR912532-1GEA 0 EUR
APOSOR912532-1G APOSOR912532-5G
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₂₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466237
Número CAS: 943-29-3