Print…
N-Boc-aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl phenylcarbamate
OR912520-100G OR912520-25G
APOSOR912520-100GEA 237 EUR
APOSOR912520-100G APOSOR912520-25G
N-Boc-aniline 98%
N-Boc-aniline
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043723
Número CAS: 3422-01-3