Print…
3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR912508-25G OR912508-5G
APOSOR912508-25GEA 0 EUR
APOSOR912508-25G APOSOR912508-5G
3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid 96%
3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₄
Ponto de Fusão: 126…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00273426
Número CAS: 117445-22-4