Print…
(S)-(+)-Glycidyl butyrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912507-1G OR912507-5G
APOSOR912507-1GEA 0 EUR
APOSOR912507-1G APOSOR912507-5G
(S)-(+)-Glycidyl butyrate 95%
(S)-(+)-Glycidyl butyrate
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00273369
Número CAS: 65031-96-1