Print…

(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile 98%

Fornecedor: Apollo Scientific

OR912506-100G OR912506-25G
APOSOR912506-100GEA 0 EUR
APOSOR912506-100G APOSOR912506-25G
(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile 98%
(S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
Fórmula: C₄H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00273363
Número CAS: 127913-44-4

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR