Print…

(R)-(+)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile 95%

Fornecedor: Apollo Scientific

OR912505-1G OR912505-25G OR912505-5G
APOSOR912505-1GEA 0 EUR
APOSOR912505-1G APOSOR912505-25G APOSOR912505-5G
(R)-(+)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile 95%
(R)-(+)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
Fórmula: C₄H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00273362
Número CAS: 84367-31-7

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR