Print…
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-(1-hydroxyethyl)anisole, 4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
OR912488-1G OR912488-5G
APOSOR912488-1GEA 72.5 EUR
APOSOR912488-1G APOSOR912488-5G
4-Hydroxy-3-methoxy-ɑ-methylbenzyl alcohol 95%
4-Hydroxy-3-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Peso Molecular: 168.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238638
Número CAS: 2480-86-6