Print…
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,2,3,4-Tetrahydro-3-oxo-2-quinoxalineacetic acid
OR912458-1G OR912458-250MG OR912458-5G
APOSOR912458-1GEA 213 EUR
APOSOR912458-1G APOSOR912458-250MG APOSOR912458-5G
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid 95%
2-(3-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-yl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 136584-14-0