5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912429-10G
OR912429-1G
OR912429-5G
APOSOR912429-10GEA
429
EUR
APOSOR912429-10G
APOSOR912429-1G
APOSOR912429-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-methylquinoline
Fórmula:
C₁₀H₁₃N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191581 Número CAS: 2617-98-3 |