Print…
Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR912406-100G OR912406-500G
APOSOR912406-100GEA 0 EUR
APOSOR912406-100G APOSOR912406-500G
Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate 97%
Methyl tetrahydrofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00154541
Número CAS: 37443-42-8