Print…
(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-1-Phenylpropan-1-amine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
OR912344-10G OR912344-25G OR912344-5G
APOSOR912344-10GEA 261 EUR
APOSOR912344-10G APOSOR912344-25G APOSOR912344-5G
(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine 95%
(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Peso Molecular: 135.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083057
Número CAS: 3082-64-2