Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR912300-100G OR912300-500G OR912300-25G
APOSOR912300-100GEA 133 EUR
APOSOR912300-100G APOSOR912300-500G APOSOR912300-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-tyrosine
Fórmula: C₂₁H₂₅NO₅
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065597
Número CAS: 2130-96-3